721298
Pyruvic-1,2-13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
165 °C (lit.)
Densità
1.295 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1