Documenti
733830
Sigma-Aldrich
Pyruvic-13C3 acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
α-Ketopropionic acid-13C3, 2-Oxopropionic acid-13C3
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO13COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
165 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup