670189
Cholin acetate
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium acetate, COL Acetate
Saggio
≥95.0% (T)
Stato
solid
Impurezze
≤1.0% water
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C2H4O2/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
QLKGUVGAXDXFFW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?