Vai a
C2004
Choline dihydrogencitrate salt
≥98%
Sinonimo/i:
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 108.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-068-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 108.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI key
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Application
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1133591234265W450001
USP
USP
1133591
Choline Citrate
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99%
description
FCC
assay
≥98%
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
-
form
solid
form
powder, crystals or chunks
functional group
amine, hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl, carboxylic acid
functional group
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)