Documenti fondamentali
713007
Sigma-Aldrich
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
Scegli un formato
50 G
CHF 430.00
CHF 430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 430.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18F6N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.37
Beilstein:
9971934
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (T)
99%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.2% water
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)