Documenti fondamentali
292257
Sigma-Aldrich
Colina idrossido
46 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2N(CH3)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
46 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.4304
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.073 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
La soluzione di idrossido di colina è una base organica forte utilizzata nei processi produttivi farmaceutici e chimici.[1][2][2]
Applicazioni
La soluzione di idrossido di colina è stata usata per la sintesi di esafluoro-acetil-acetonato di colina che può essere impiegato come agente di estrazione insieme con bis-(trifluoro-metil-solfonil)-imide liquido ionico per l′estrazione omogenea di neodimio(III).[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Audrey Arnould et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(37), 11076-11085 (2018-08-29)
The interfacial and foam properties of a model system based on the mixture between myristic acid and choline hydroxide have been investigated as a function of the molar ratio ( R) between these two components and temperature. The aim of
Simone Di Muzio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-01)
We explore the structure of two ionic liquids based on the choline cation and the monoanion of the maleic acid. We consider two isomers of the anion (H-maleate, the cis-isomer and H-fumarate, the trans-isomer) having different physical chemical properties. H-maleate
Inês C Ferreira et al.
Carbohydrate polymers, 247, 116679-116679 (2020-08-25)
This work explores the novelty of dissolving chitin-glucan complex (CGC), from two fungal strains, Komagataella pastoris (CGCP) and Aspergillus niger (CGCKZ) (KiOnutrime-CG™), using biocompatible ionic liquids (ILs). Three cholinium-based ILs were tested, choline acetate, choline propionate and choline hexanoate. Although
Xue-Dan Hou et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(1), 65-73 (2014-07-30)
In this work, 28 cholinium ionic liquids (ILs), most of which are good solvents for dissolving lignin, were used for rice straw pretreatment to improve subsequent enzymatic hydrolysis. The anion exerted a significant effect on the pretreatment effectiveness of the
Kyung-Eui Park et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(6), 981-988 (2014-07-19)
Phospholipase D (PLD) catalyzes the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC), the most abundant phospholipids of plasma membrane, resulting in the production of choline and phosphatidic acid (PA). Choline is a precursor of the neurotransmitter acetylcholine, whereas PA functions as an intracellular
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf