Documenti fondamentali
661112
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
44-46 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-1-4(2-11-3-5)6(8,9)10/h1-3H
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prepared from iodobromopyridine by iodide displacement with in situ generated (trifluoromethyl)copper.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
European Journal of Organic Chemistry, 327-327 (2002)