Documenti fondamentali
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
98%
Sinonimo/i:
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
CHF 61.80
5 G
CHF 245.00
CHF 61.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 61.80
5 G
CHF 245.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21Br3
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.04
Beilstein:
7639256
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 61.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Stato
crystals
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)