Documenti
609889
Sigma-Aldrich
Methanol-18O
95 atom % 18O
Sinonimo/i:
Methyl alcohol-18O
About This Item
Formula condensata:
CH318OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Methan-d2-ol 98 atom % D
Sigma-Aldrich
486884
Methan-d2-ol
Methanol-13C 99 atom % 13C, <1% 18O
Sigma-Aldrich
603546
Methanol-13C
Acqua-18O 10 atom % 18O
Sigma-Aldrich
332089
Acqua-18O
Methanol-d3 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
343854
Methanol-d3
Acqua-18O (for PET), ≥98 atom % 18O
Sigma-Aldrich
902187
Acqua-18O
Water-17O 90 atom % 17O
Sigma-Aldrich
609862
Water-17O