Documenti fondamentali
608572
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
Sinonimo/i:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
Scegli un formato
1 G
CHF 1’800.00
CHF 1’800.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’800.00
About This Item
Formula condensata:
D218O
Numero CAS:
Peso molecolare:
22.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’800.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
95 atom % 18O
99 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Densità
1.216 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8