Documenti fondamentali
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
Sinonimo/i:
2-Propanone-18O
About This Item
Formula condensata:
CH3C18OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
90 atom % 18O
Stato
liquid
P. ebollizione
56 °C (lit.)
Punto di fusione
-94 °C (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)