The method to determine isotopic purity is Mass Spectrometry. This product is an M-Clarity level 200 item. The analytical methods are considered proprietary. Please see the link below to a sample Certificate of Analysis that notes they method:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/48/487090/487090-BULK_______MBBC8728__.pdf
487090
Acqua-18O
99 atom % 18O
Sinonimo/i:
18O Labeled water
Descrizione
Normalized with respect to hydrogen
Purezza isotopica
99 atom % 18O
Stato
liquid
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Mit welcher analytischen Methode wird die Isotopenreinheit geprüft?
1 answer-