605166
L-Glutamine-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5, L-Glutamic acid 5-amide-13C5, L-Glutamine-ul-13C, 13C Labeled glutamine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[H][13C@](N)([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
ZDXPYRJPNDTMRX-WIAREEORSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La struttura delle proteine fornisce importanti informazioni che possono essere usate per dedurne la funzione. Lo studio della struttura proteica e la mappatura delle interazioni, dei livelli di espressione e della localizzazione delle proteine consente di identificare biomarcatori di stati patologici e potenziali bersagli di farmaci per trattamenti terapeutici.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.