Documenti fondamentali
587702
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine-15N2, L-Glutamine-15N2, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
H215NCO(CH2)2CH(15NH-Boc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -3.5°, c = 1 in ethanol
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
113-116 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i11+1,12+1
VVNYDCGZZSTUBC-NDZZZHTGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)