570737
L-Glutamine-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
L-Glutamine-ul-15N,d
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
WGK 3