490024
L-Glutamine-(amide-15N)
98 atom % 15N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i7+1
ZDXPYRJPNDTMRX-QQKKVIQDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1