592994
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
133 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
WGK 3