Documenti fondamentali
605492
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO13CH2[13CH(OH)]413CH2OH
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
FBPFZTCFMRRESA-CRWJSTOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
D-mannitolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-mannitolo
D-mannitolo BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-mannitolo
Sucralosio ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
69293
Sucralosio