Documenti fondamentali
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
152-154 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)