Documenti fondamentali
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propanedioic-2-13C acid
Scegli un formato
1 G
CHF 888.00
CHF 888.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 888.00
About This Item
Formula condensata:
13CH2(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 888.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
132-135 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)