Documenti fondamentali
578142
Sigma-Aldrich
Poly(2-naphthyl methacrylate)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Temp. transizione
Tg (DSC) 73.7 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
Fluorescenza
λex 268 nm; λem 340 nm in chloroform
Caratteristiche e vantaggi
Fluorescent polymer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)