Documenti fondamentali
392162
Sigma-Aldrich
Phenyl methacrylate
90%
Scegli un formato
15 ML
CHF 211.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 ML
CHF 211.00
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90%
Impurezze
3% acryloyl chloride
3% phenol
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
95-100 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were