181358
Poly(benzyl methacrylate)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
PBMA
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw ~100,000 by GPC
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
Temp. transizione
Tg 54 °C
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.