Documenti fondamentali
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 347.00
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 347.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
λmax
251 nm
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Fluorescent monomer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)