765120
1-Pyrenemethyl methacrylate
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
Sinonimo/i:
1-Pyrenylmethyl methacrylate, Pyrene methacrylate, Pyrenylmethyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (GC)
Forma fisica
powder
contiene
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
Punto di fusione
100-105 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- fluorescent monomer
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3