Documenti fondamentali
540781
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidine
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 216.00
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 216.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]/D +20°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m1/s1
NGXSWUFDCSEIOO-SCSAIBSYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lena van Giesen et al.
Cell, 183(3), 594-604 (2020-10-31)
Animals display wide-ranging evolutionary adaptations based on their ecological niche. Octopuses explore the seafloor with their flexible arms using a specialized "taste by touch" system to locally sense and respond to prey-derived chemicals and movement. How the peripherally distributed octopus