Documenti fondamentali
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 258.00
CHF 258.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 258.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 258.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −20°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)