Documenti fondamentali
706582
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Densità
1.022 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)