Documenti fondamentali
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Beilstein:
3588198
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes[1] and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions.[2] Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)