43162
2-(Diphenylphosphino)ethylamine
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(2-Aminoethyl)diphenylphosphine, 1-Amino-2-(diphenylphosphino)ethane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,15H2
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter