Key Documents
537837
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitroanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
QOZMIJZYJZQOBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methyl-4-nitroanisole is obtained as one of the products from the charge-transfer trinitromethylation of 2-methylanisole in the presence of dichloromethane.
Applicazioni
2-Methyl-4-nitroanisole may be used in the synthesis of 2-methyl-4-nitrophenol and 3-methyl-4-methoxyaniline.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
5-Methyl-6-methoxy-8-(2'-diethylaminoethylamino)-quinoline1.
Carmack M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 68(8), 1551-1552 (1946)
Studies on photochemical reaction of air pollutants. X. Identification of nitrophenols in suspended particulates.
Nojima K, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31(3), 1047-1051 (1983)
Annihilation of aromatic cation radicals by ion-pair and radical pair collapse. Unusual solvent and salt effects in the competition for aromatic substitution.
Sankararaman S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(25), 7824- 7838 (1987)