B65551
1-Bromododecane
97%
Sinonimo/i:
Dodecyl bromide, Lauryl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.6 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−11-−9 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Improving the solubility of rigid polycyclic aromatic hydrocarbons used in organic electronics to ease the solution processability.[1][2][3]
- Inducing hydrophobicity ethoxylated urethanes and polyurethanes.[4][5]
- Increasing lipophilicity of molecules for biological applications.[6][7]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)