Documenti fondamentali
574643
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-Boronobenzoic acid 1-ethyl ester, 4-Carboethoxybenzeneboronic acid, Ethyl 4-boronobenzoate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
135 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Oxidative hydroxylation for the preparation of phenols
  • Homolytic aromatic substitution
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
  • Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates
  • Trifluoromethylation
  • Carbometalation of ynamides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein