B68607
5-Bromoindole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3