Documenti fondamentali
521280
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
Scegli un formato
5 ML
CHF 515.00
CHF 515.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 515.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 515.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
99%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
reagent type: catalyst
Densità
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication