317004
Tantalum(V) fluoride
98%
Sinonimo/i:
Tantalum pentafluoride
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tantalum
Densità
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ta](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor for atomic layer deposition of thin films on the cathode materials of Li-ion batteries.[1]
- As a dopant to enhance the photochemical activity of hematite by improving charge carrier mobility and reducing recombination of photogenerated holes and electrons.[2]
- To enhance the photocurrent stability and photoluminescence of WO3 films (used as photoelectrode for photolysis of water).[3]
- As a catalyst for N-alkylation of arylamines with benzylalcohols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?