Documenti fondamentali
668990
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
Scegli un formato
10 G
CHF 2’480.00
CHF 2’480.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 2’480.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 2’480.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% (trace metals analysis)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
Densità
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.