339113
Tantalum(V) ethoxide
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum ethylate, Tantalum pentaethoxide, Tantalum(V) ethoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.98% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
reagent type: catalyst
Impurezze
<2 wt. % toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21 °C (lit.)
Densità
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.