510653
Copper(I) sulfide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chalcocite, Copper(1+) sulfide, Dicopper monosulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu]S[Cu]
InChI
1S/2Cu.S
JESPAFKOCOFQIN-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Accessorio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3