243566
Mercury(II) sulfide red
99%
Sinonimo/i:
Mercuric sulfide red
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Colore
red
Punto di fusione
583.5 °C (lit.)
Densità
8.1 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3