481629
Copper(I) selenide
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densità
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?