203122
Copper
powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cu powder
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Avvertenze
Danger-Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.