This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
498289
3-Ethynylaniline
≥98%
Saggio
≥98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2
NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- bis{4-[3-(3-ethynylphenyl)(2H,4Hbenzo[3,4-e]1,3-oxazin-6-yloxy)]phenyl}phenylphosphino-1-one
- [3-(3-ethynylphenyl)(2H,4Hbenzo[3,4-e]1,3-oxazaperhydroin-6-yl)][3-(3-ethynylphenyl)(2H,4H-benzo[3,4-e]1,3-oxazin-6-yl)]phenylphosphino-1-one
- bis[3-(3-ethynylphenyl)(2H,4Hbenzo[3,4-e]1,3-oxazin-6-yl)oxy]phenylphosphino-1-one
- To synthesize succin(m-ethynyl)dianilide and sebaco(m-ethynyl)dianilide.[3]
- As a reagent in the multi-step synthesis of erlotinib hydrochloride.[4]
- To prepare 3-(3-ethynylphenyl)-6-methyl-2H, 4H-benzo[e]1,3-oxazine.[5]
- To prepare 3-[3-(4-acetylamino-benzyl)-[1,2,4]oxadiazol-5- yl]-N-(3-ethynyl-phenyl)-propionamide.[6]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
There is no expiry date on the analysis certificate of the 3-ethnylaniline product with serial number MKCP6127
1 answer-