359556
4-Azidoaniline hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Aminophenyl azide hydrochloride
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
azide
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8;/h1-4H,7H2;1H
SDYAJRBHPPWHSF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?