Documenti
510963
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. eboll.
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,12H2,1-3H3
ISXSBRZDPKQYSC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline is a 2-ethynylaniline derivative that can be prepared by the palladium-catalyzed reaction between 2-bromonitrobenzene and trimethylsilylacetylene.
Applicazioni
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline (2-(2-Trimethylsilylethynyl)aniline) may be used in the synthesis of:
  • N-(2-trimethylsilylethynylphenyl)methanesulfonamide
  • 8-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenylamino)-7H-naphtho[1,8-bc]acridin-7-one
  • 2-phenyl-4-alkoxy quinolines
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Condensed heteroaromatic ring systems. XIII. One-step synthesis of 2-substituted 1-methylsulfonylindoles from N-(2-halophenyl) methanesulfonamides.
Sakamoto T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 36, 1305-1308 (1988)
Synthesis and Characterization of 8-(2-((Trimethylsilyl) ethynyl) phenylamino)-7H-naphtho [1,8-bc] acridin-7-one.
Li L, et al.
Synthetic Communications, 38(24), 4415-4425 (2008)
Marella A, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 21(1), 1-2 (2013)