490040
Sodium L-lactate-3-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinonimo/i:
L-Lactic acid-3-13C sodium salt solution
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Concentrazione
45-55 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.42
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3][C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1;
NGSFWBMYFKHRBD-UEORGECYSA-M
WGK 1