71720
Sodium DL-lactate
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, DL-Lactic acid sodium salt
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
powder
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?