Documenti fondamentali
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
Scegli un formato
1 G
CHF 811.00
CHF 811.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 811.00
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)213CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 811.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.275 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Glicerolo 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerolo
Glicerolo for molecular biology, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
G5516
Glicerolo
Glicerolo ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7893
Glicerolo
Glicerolo analytical standard
Supelco
77067
Glicerolo
Glicerolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerolo
Glicerolo BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerolo
Glicerolo ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerolo
Articoli
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;