Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
299251
Sigma-Aldrich
Cloruro di ammonio-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Ammonio cloruro marcato 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥99% (CP)
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Applicazioni
Il cloruro di ammonio-15N è stato impiegato:
  • come supplemento di terreni di coltura per la incorporazione di 15N nella proteina di sporulazione CsfB per spettroscopia NMR
  • nella determinazione di perdita di azoto in sedimenti marini
  • per l′incorporazione di 15N in apolipoproteina A-I per analisi in spettrometria di massa.
Azioni biochim/fisiol
Il cloruro di ammonio è un componente del ciclo dell′azoto. Il cloruro di ammonio in eccesso abbassa ATP negli astrociti. Il cloruro d′ammonio inibisce l′acidificazione nel sistema endosoma-lisosoma. Il cloruro di ammonio è un agente emolitico usato nella lisi eritrocitaria. La somministrazione di cloruro di ammonio promuove l′eliminazione di creatinina e urea nel ratto.
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile sfuso in quantità e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e confezioni, contattare il nostro Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Characterization of homodimer interfaces with cross-linking mass spectrometry and isotopically labeled proteins
Lima DB, et al.
Nature Protocols, 13(3), 431-431 (2018)
Brianna J Klein et al.
Structure (London, England : 1993), 28(1), 105-110 (2019-11-13)
The assembly of human histone acetyltransferase MOZ/MORF complexes relies on the scaffolding bromodomain plant homeodomain (PHD) finger 1 (BRPF1) subunit. The PHD-zinc-knuckle-PHD module of BRPF1 (BRPF1PZP) has been shown to associate with the histone H3 tail and DNA; however, the
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4296-4296 (1981)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 62-62 (1982)
Inhibition of endosome-lysosome system acidification enhances porcine circovirus 2 infection of porcine epithelial cells
Misinzo G, et al.
Journal of Virology, 82(3), 1128-1135 (2008)
Articoli
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Contenuto correlato
La struttura delle proteine fornisce importanti informazioni che possono essere usate per dedurne la funzione. Lo studio della struttura proteica e la mappatura delle interazioni, dei livelli di espressione e della localizzazione delle proteine consente di identificare biomarcatori di stati patologici e potenziali bersagli di farmaci per trattamenti terapeutici.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.