Vai a
G9012
Glicerolo
greener alternative
≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 76.40
500 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 200.00
1 L
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 347.00
2 L
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 523.00
1 gal
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 1’040.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
UNSPSC Code:
50161901
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-289-5
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
CHF 76.40
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
immunofluorescence: suitable
impurities
≤0.20% Water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.25 g/mL (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λ
1 cm path
UV absorption
λ: 205 nm Amax: 1.0, λ: 225 nm Amax: 0.40, λ: 280 nm Amax: 0.10, λ: 320 nm Amax: 0.04, λ: 340 nm Amax: 0.01, λ: 400 nm Amax: 0.01
suitability
suitable for component for culture media
application(s)
lipidomics
liquid formulation
sample preservation
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Il glicerolo in natura è inodore, incolore, viscoso ed esiste come liquido di sapore dolce. Può avere origine naturale oppure essere ricavato da materie prime petrolchimiche. Il glicerolo si presta a svariate applicazioni ed è una delle sostanze chimiche più pregiate e versatili presenti in natura. Può essere usato come emolliente, solvente, dolcificante, in formulazioni farmaceutiche, cosmetici, alimenti e prodotti per l′igiene personale. È molto stabile e può essere agevolmente stoccato in condizioni normali di temperatura; inoltre non è irritante e non ha impatto ambientale negativo.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Application
Il glicerolo è stato impiegato come componente di un mezzo di montaggio per immunofluorescenza.[1] È stato inoltre usato come additivo in inchiostri a base di poli(3,4-etilendiossitiofene) polistirene solfonato (PEDOT:PSS).
Biochem/physiol Actions
Il glicerolo è naturalmente igroscopico ed è solubile in acqua per via dei tre idrossili alcolici idrofili. Può formare ponti a idrogeno inter- e intramolecolari, il che lo rende una molecola molto flessibile. L′effetto fisiologico della glicerina è dovuto a immunità cellulo-mediata, aumentata produzione di IgG e maggiore rilascio di istamina.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G5516G627949767
Glicerolo &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerolo
Glicerolo Molecular Biology, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
G5516
Glicerolo
Glicerolo BioXtra, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerolo
Glicerolo BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49767
Glicerolo
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
MALDI-MS: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicerolo
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is this product DNase and RNase free?
    1 answer
    1. This product is not tested for DNase or RNase. Please see the links below to review the Molecular Biology tested products that are listed at RNase and DNase-free:
      Glycerol, Molecular Biology, 99%
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5516
      Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, Anhydrous, 99.5%
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/49767
      Glycerol, Molecular Biology Grade, Calbiochem
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/356352m
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the shelf life of a glycerol solution containing 60-70% glycerol.
    1 answer
    1. The shelf life exclusively refers to originally sealed packages stored under adequate conditions as shown on the label, on the technical data sheet or indicated on our homepage. The shelf life after opening is depending on various factors (e.g. storage temperatures, humidity, atmosphere, etc.) which might affect the stability after opening. We are not in the position to consider these influencing factors outside our company. Therefore, the customers themselves have to define the stability criteria after opening/in-use which is reflecting these points according to the specific circumstances.
      Helpful?
  5. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.